4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942656-1G OR942656-250MG
APOSOR942656-1GEA 380 EUR
APOSOR942656-1G APOSOR942656-250MG
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26131872
CAS nummer: 127285-55-6