6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942662-1G OR942662-250MG
APOSOR942662-1GEA 739 EUR
APOSOR942662-1G APOSOR942662-250MG
6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₇H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913581
CAS nummer: 17240-33-4