1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942695-1G OR942695-250MG
APOSOR942695-1GEA 658 EUR
APOSOR942695-1G APOSOR942695-250MG
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19692083
CAS nummer: 1073477-06-1