(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942763-1G
APOSOR942763-1GEA 310 EUR
APOSOR942763-1G
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine
Formule: C₈H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11973975
CAS nummer: 473732-95-5