3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942929-1G OR942929-250MG OR942929-500MG
APOSOR942929-1GEA 1020 EUR
APOSOR942929-1G APOSOR942929-250MG APOSOR942929-500MG
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126.153 g/mol
Smeltpunt: 76…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18806719
CAS nummer: 37676-90-7