3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR942967-1G OR942967-5G
APOSOR942967-1GEA 89.2 EUR
APOSOR942967-1G APOSOR942967-5G
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154.594 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11047716
CAS nummer: 874-27-1