6-Bromo-3-pyridazinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Bromopyridazin-3(2H)-one
OR943012-10G OR943012-1G OR943012-5G
APOSOR943012-10GEA 344 EUR
APOSOR943012-10G APOSOR943012-1G APOSOR943012-5G
6-Bromo-3-pyridazinol 98%
6-Bromo-3-pyridazinol
Formule: C₄H₃BrN₂O
MW: 174.983 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11223475
CAS nummer: 51355-94-3