6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943025-1G OR943025-250MG
APOSOR943025-1GEA 636 EUR
APOSOR943025-1G APOSOR943025-250MG
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₆H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955763
CAS nummer: 17228-63-6