tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943040-1G OR943040-500MG
APOSOR943040-1GEA 1350 EUR
APOSOR943040-1G APOSOR943040-500MG
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22566236
CAS nummer: 1363380-84-0