1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943044-1G OR943044-5G
APOSOR943044-1GEA 193 EUR
APOSOR943044-1G APOSOR943044-5G
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19204667
CAS nummer: 122710-21-8