5,8-Dihydro-1-naphthol 87%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943087-1G OR943087-250MG
APOSOR943087-1GEA 366 EUR
APOSOR943087-1G APOSOR943087-250MG
5,8-Dihydro-1-naphthol 87%
5,8-Dihydro-1-naphthol
Formule: C₁₀H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128247
CAS nummer: 27673-48-9