3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943093-1G OR943093-250MG
APOSOR943093-1GEA 438 EUR
APOSOR943093-1G APOSOR943093-250MG
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09933572
CAS nummer: 363185-45-9