Dimethallylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943096-10G OR943096-5G
APOSOR943096-10GEA 332 EUR
APOSOR943096-10G APOSOR943096-5G
Dimethallylamine 95%
Dimethallylamine
Formule: C₈H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026058
CAS nummer: 35000-15-8