2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-chloro-6-(methylamino)benzoate
OR943100-1G OR943100-250MG
APOSOR943100-1GEA 280 EUR
APOSOR943100-1G APOSOR943100-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.634 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24387373
CAS nummer: 1379595-97-7