2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943129-1G OR943129-250MG
APOSOR943129-1GEA 739 EUR
APOSOR943129-1G APOSOR943129-250MG
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26593859
CAS nummer: 1297547-66-0