3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR943164-1G OR943164-5G
APOSOR943164-1GEA 57 EUR
APOSOR943164-1G APOSOR943164-5G
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
3-Nitro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Smeltpunt: 230…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069003
CAS nummer: 22888-56-8