7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943186-1G OR943186-250MG
APOSOR943186-1GEA 739 EUR
APOSOR943186-1G APOSOR943186-250MG
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formule: C₇H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845367
CAS nummer: 927413-64-7