Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943214-1G OR943214-250MG
APOSOR943214-1GEA 330 EUR
APOSOR943214-1G APOSOR943214-250MG
Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Di(pyridin-3-yl)methanone
Formule: C₁₁H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01464076
CAS nummer: 35779-35-2