Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943284-1G OR943284-5G
APOSOR943284-1GEA 271 EUR
APOSOR943284-1G APOSOR943284-5G
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride 95%
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride
Formule: C₆H₉N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03596896
CAS nummer: 1158414-22-2