3-Methyloxolan-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR943342-1G OR943342-250MG
APOSOR943342-1GEA 665 EUR
APOSOR943342-1G APOSOR943342-250MG
3-Methyloxolan-3-ol 95%
3-Methyloxolan-3-ol
Formule: C₅H₁₀O₂
Kookpunt: 76…80 °C (18 mm Hg)
Dichtheid: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18332778
CAS nummer: 64360-69-6