2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943470-1G OR943470-250MG
APOSOR943470-1GEA 739 EUR
APOSOR943470-1G APOSOR943470-250MG
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine
Formule: C₇H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009753
CAS nummer: 83732-75-6