N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943483-100MG OR943483-250MG OR943483-500MG
APOSOR943483-100MGEA 285 EUR
APOSOR943483-100MG APOSOR943483-250MG APOSOR943483-500MG
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂O·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31560278
CAS nummer: 128454-20-6