(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943498-1G OR943498-250MG
APOSOR943498-1GEA 833 EUR
APOSOR943498-1G APOSOR943498-250MG
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659477
CAS nummer: 297730-25-7