5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943542-1G OR943542-250MG
APOSOR943542-1GEA 760 EUR
APOSOR943542-1G APOSOR943542-250MG
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formule: C₇H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00104730
CAS nummer: 16082-26-1