7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943560-1G OR943560-250MG
APOSOR943560-1GEA 651 EUR
APOSOR943560-1G APOSOR943560-250MG
7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₇N₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00206563
CAS nummer: 255389-59-4