4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943575-1G OR943575-500MG
APOSOR943575-1GEA 441 EUR
APOSOR943575-1G APOSOR943575-500MG
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride 97%
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride
Formule: C₈H₁₂N₂O·2ClH
MW: 225.116 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31560141
CAS nummer: 19298-14-7