N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943596-1G OR943596-250MG OR943596-5G
APOSOR943596-1GEA 198 EUR
APOSOR943596-1G APOSOR943596-250MG APOSOR943596-5G
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine
Formule: C₁₁H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00972061
CAS nummer: 42882-36-0