N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943597-1G OR943597-250MG
APOSOR943597-1GEA 811 EUR
APOSOR943597-1G APOSOR943597-250MG
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₄H₇N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00986507
CAS nummer: 38917-35-0