6-Cyano-4-chromanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943666-1G OR943666-250MG
APOSOR943666-1GEA 259 EUR
APOSOR943666-1G APOSOR943666-250MG
6-Cyano-4-chromanone 95%
6-Cyano-4-chromanone
Formule: C₁₀H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05861625
CAS nummer: 214759-65-6