Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943804-1G OR943804-250MG
APOSOR943804-1GEA 651 EUR
APOSOR943804-1G APOSOR943804-250MG
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832998
CAS nummer: 95360-33-1