7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943807-1G OR943807-250MG
APOSOR943807-1GEA 291 EUR
APOSOR943807-1G APOSOR943807-250MG
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one
Formule: C₈H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834137
CAS nummer: 76629-10-2