[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943819-1G OR943819-250MG
APOSOR943819-1GEA 651 EUR
APOSOR943819-1G APOSOR943819-250MG
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N₃O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864314
CAS nummer: 1255717-36-2