N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943850-1G OR943850-250MG OR943850-500MG
APOSOR943850-1GEA 658 EUR
APOSOR943850-1G APOSOR943850-250MG APOSOR943850-500MG
N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-morpholinemethanamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂O·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09997816
CAS nummer: 122894-40-0