2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR943903-1G OR943903-250MG
APOSOR943903-1GEA 811 EUR
APOSOR943903-1G APOSOR943903-250MG
2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
2-Ethynyl-6-methoxypyridine
Formule: C₈H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109683
CAS nummer: 512197-92-1