4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944047-1G OR944047-250MG
APOSOR944047-1GEA 368 EUR
APOSOR944047-1G APOSOR944047-250MG
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile 95%
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13659357
CAS nummer: 448961-58-8