6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR944104-1G OR944104-250MG
APOSOR944104-1GEA 1140 EUR
APOSOR944104-1G APOSOR944104-250MG
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16877645
CAS nummer: 891785-23-2