(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944229-1G OR944229-250MG
APOSOR944229-1GEA 121 EUR
APOSOR944229-1G APOSOR944229-250MG
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21362295
CAS nummer: 178033-78-8