(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944298-1G OR944298-250MG
APOSOR944298-1GEA 54.1 EUR
APOSOR944298-1G APOSOR944298-250MG
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23144031
CAS nummer: 17397-13-6