N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-N-methyl-2-nitroaniline
OR9445-1G OR9445-5G
APOSOR9445-1GEA 39.8 EUR
APOSOR9445-1G APOSOR9445-5G
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00461746
CAS nummer: 15950-17-1