2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944568-1G OR944568-250MG
APOSOR944568-1GEA 129 EUR
APOSOR944568-1G APOSOR944568-250MG
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074993
CAS nummer: 6603-71-0