3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944586-1G OR944586-250MG
APOSOR944586-1GEA 292 EUR
APOSOR944586-1G APOSOR944586-250MG
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one
Formule: C₆H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08448079
CAS nummer: 2986-00-7