1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944671-1G OR944671-500MG
APOSOR944671-1GEA 474 EUR
APOSOR944671-1G APOSOR944671-500MG
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine 97%
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16308624
CAS nummer: 92012-22-1