tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944680-1G OR944680-250MG
APOSOR944680-1GEA 157 EUR
APOSOR944680-1G APOSOR944680-250MG
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684429
CAS nummer: 138007-24-6