4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-(methylthio)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate
OR944682-1G OR944682-250MG
APOSOR944682-1GEA 155 EUR
APOSOR944682-1G APOSOR944682-250MG
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₁₀N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25965248
CAS nummer: 60546-77-2