2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR944683-1G OR944683-250MG
APOSOR944683-1GEA 417 EUR
APOSOR944683-1G APOSOR944683-250MG
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01663149
CAS nummer: 526-86-3