4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR944957-100MG OR944957-250MG
APOSOR944957-100MGEA 80.4 EUR
APOSOR944957-100MG APOSOR944957-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₈H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12401559
CAS nummer: 178268-92-3