Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR944993-1G OR944993-5G
APOSOR944993-1GEA 0 EUR
APOSOR944993-1G APOSOR944993-5G
Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride 98%
Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13368250
CAS nummer: 29840-56-0