Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR945143-1G OR945143-5G
APOSOR945143-1GEA 132 EUR
APOSOR945143-1G APOSOR945143-5G
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01026128
CAS nummer: 26682-99-5