(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR945146-1G OR945146-5G
APOSOR945146-1GEA 0 EUR
APOSOR945146-1G APOSOR945146-5G
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04633426
CAS nummer: 102503-23-1