3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR945353-100MG OR945353-250MG
APOSOR945353-100MGEA 145 EUR
APOSOR945353-100MG APOSOR945353-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18250527
CAS nummer: 1260663-68-0